α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
A12189.03
A12189.06
A12189.14
A12189.03EA
37.3
EUR
A12189.03
A12189.06
A12189.14
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno ≥98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 455-13-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: -8°
Boiling Point: 68-70°/15mm
Beilstein Reference: 1944013
MDL No.: MFCD00039398
Fórmula:
C₇H₄F₃I Ponto de ebulição: 68…70 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 1,851 Ponto de Inflamação: 68 °C (154 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039398 Número CAS: 455-13-0 EINECS: 207-234-4 |