α,α,α-Trifluoro-3-iodotolueno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
A11843.09
A11843.18
A11843.30
A11843.09EA
36.4
EUR
A11843.09
A11843.18
A11843.30
α,α,α-Trifluoro-3-iodotolueno ≥98%
α,α,α-Trifluoro-3-iodotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 401-81-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: -8°
Boiling Point: 81-82°/24mm
Beilstein Reference: 2088596
MDL No.: MFCD00001049
Fórmula:
C₇H₄F₃I Ponto de ebulição: 81…82 °C (24 mmHg) Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 1,882 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001049 Número CAS: 401-81-0 EINECS: 206-934-7 UN: 3265 ADR: 8,II |