α,α,α-Trifluoro-2-iodotolueno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
A15698.14
A15698.22
A15698.14EA
48.2
EUR
A15698.14
A15698.22
α,α,α-Trifluoro-2-iodotolueno ≥99%
α,α,α-Trifluoro-2-iodotolueno
Purity: 99%
CAS No.: 444-29-1
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 81°(177°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.936
Refractive Index: 1.5305
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 2090038
MDL No.: MFCD00001041
Fórmula:
C₇H₄F₃I Ponto de ebulição: 198…199 °C Densidade: 1,936 Ponto de Inflamação: 81 °C (177 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001041 Número CAS: 444-29-1 EINECS: 207-147-1 |