Print…
4-Fluorotoluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-4-methylbenzene
119670100 119671000 119672500
ACRO119670100EA 18.1 EUR
ACRO119670100 ACRO119671000 ACRO119672500
4-Fluorotoluene 97%
4-Fluorotoluene
Fórmula: C₇H₇F
Ponto de ebulição: 116 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000358
Número CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9.5° to +11.5° (20°C, 589 nm)