2-Fluorotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 95-52-3
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1853362
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000322
Fórmula:
C₇H₇F Ponto de ebulição: 113…114 °C Ponto de Fusão: –87 °C Densidade: 1,002 Ponto de Inflamação: 12 °C (53 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000322 Número CAS: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 UN: 2388 ADR: 3,II Merck Index: 14,4180 |