Print…
2-Fluorotoluene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
119661000 119665000 119660025
ACRO119661000EA 35.5 EUR
ACRO119661000 ACRO119665000 ACRO119660025
2-Fluorotoluene 99%
2-Fluorotoluene
Fórmula: C₇H₇F
Peso Molecular: 110.13 g/mol
Ponto de ebulição: 113…114 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000322
Número CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -9.5° to -11.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)