α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
A18095.06
A18095.14
A18095.22
A18095.06EA
31
EUR
A18095.06
A18095.14
A18095.22
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥99%
α,α,α,2-Tetrafluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 392-85-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -49°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 2046638
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000374
Fórmula:
C₇H₄F₄ Peso Molecular: 164.1 g/mol Ponto de ebulição: 114…115 °C Ponto de Fusão: –49 °C Densidade: 1.293 Ponto de Inflamação: 17 °C (62 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000374 Número CAS: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN: 1993 ADR: 3 II |