2,4-Difluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4-Difluoro-1-methylbenzene
A11667.06
A11667.14
A11667.06EA
21.6
EUR
A11667.06
A11667.14
2,4-Difluorotoluene ≥98%
2,4-Difluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 452-76-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4490
Odour: Aromatic
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 1931681
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000332
Fórmula:
C₇H₆F₂ Ponto de ebulição: 114…115 °C Densidade: 1,121 Ponto de Inflamação: 15 °C (59 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000332 Número CAS: 452-76-6 EINECS: 207-211-9 UN: 2388 ADR: 3,II |