Print…
Fluoreto de benzenilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α,α,α-Trifluorotolueno
139770500 139775000 139770025
ACRO139770500EA 20.9 EUR
ACRO139770500 ACRO139775000 ACRO139770025
Fluoreto de benzenilo 99+%
Fluoreto de benzenilo
Fórmula: C₇H₅F₃
Ponto de ebulição: 102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1,19 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000372
Número CAS: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %