3-Chloro-2-methylanisole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloro-6-methoxytoluene, 1-Chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
B22203.06
B22203.14
B22203.22
B22203.06EA
59.7
EUR
B22203.06
B22203.14
B22203.22
3-Chloro-2-methylanisole ≥97%
3-Chloro-2-methylanisole
Purity: 97%
CAS No.: 3260-88-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5395
Melting Point: -3°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1862220
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00070772
Fórmula:
C₈H₉ClO Ponto de ebulição: 212…215 °C Ponto de Fusão: –3 °C Densidade: 1,160 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070772 Número CAS: 3260-88-6 EINECS: 221-862-6 ADR: 3,III |