Cloreto de 3-Anisoilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
B23571.09
B23571.18
B23571.30
B23571.09EA
48.7
EUR
B23571.09
B23571.18
B23571.30
Cloreto de 3-Anisoilo ≥99%
Cloreto de 3-Anisoilo
Purity: 99%
CAS No.: 1711-05-3
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5586
Boiling Point: 123-125°/15mm
Beilstein Reference: 386659
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000673
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Ponto de ebulição: 123…125 °C (15 mmHg) Densidade: 1,214 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000673 Número CAS: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8,II |