3-Methoxybenzyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
A12630.06
A12630.14
A12630.18
A12630.30
A12630.06EA
31.8
EUR
A12630.06
A12630.14
A12630.18
A12630.30
3-Methoxybenzyl chloride ≥98%
3-Methoxybenzyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 824-98-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 122-123°/12mm
Beilstein Reference: 636684
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000907
Fórmula:
C₈H₉ClO Peso Molecular: 156.61 g/mol Ponto de ebulição: 122…123 °C (12 mmHg) Densidade: 1.078 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000907 Número CAS: 824-98-6 EINECS: 212-541-1 UN: 1760 ADR: 8 III |