Print…
3-Methoxybenzyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
197860050 197860250 197861000
ACRO197860050EA 27 EUR
ACRO197860050 ACRO197860250 ACRO197861000
3-Methoxybenzyl chloride 97%
3-Methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 124 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000907
Número CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %