4-Chloro-2-nitrotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23382.22
B23382.36
B23382.22EA
42.4
EUR
B23382.22
B23382.36
4-Chloro-2-nitrotoluene ≥99%
4-Chloro-2-nitrotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 89-59-8
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 242°
UN No.: 3457
MDL No.: MFCD00007215
Fórmula:
C₇H₆ClNO₂ Ponto de ebulição: 242 °C Ponto de Fusão: 34…38 °C Densidade: 1,2559 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 120 °C (248 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007215 Número CAS: 89-59-8 EINECS: 201-921-2 UN: 3457 ADR: 6.1,III |