Print…
α-Cloro-4-nitrotolueno 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzyl chloride, 4-Nitrobenzylchloride, α-Chloro-p-nitrotoluene
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 20.9 EUR
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-Cloro-4-nitrotolueno 99%
α-Cloro-4-nitrotolueno
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de ebulição: 112 °C (,6 mmHg)
Ponto de Fusão: 71…74 °C
Densidade: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007374
Número CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %