2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene, 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
L06623.14
L06623.22
L06623.14EA
32.8
EUR
L06623.14
L06623.22
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 777-37-7
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2216169
MDL No.: MFCD00007296
Fórmula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Ponto de ebulição: 232 °C Ponto de Fusão: ∼22 °C Densidade: 1,547 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007296 Número CAS: 777-37-7 EINECS: 212-287-1 |