4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
A15154.0E
A15154.22
A15154.36
A15154.0EEA
288
EUR
A15154.0E
A15154.22
A15154.36
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 98-56-6
Molecular Formula: C7H4ClF3
Formula Weight: 180.56
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -36°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 510203
Merck Reference: 14,2126
UN No.: 2234
MDL No.: MFCD00000627
Fórmula:
C₇H₄ClF₃ Ponto de ebulição: 136…138 °C Ponto de Fusão: –36 °C Densidade: 1,346 Ponto de Inflamação: 47 °C (116 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000627 Número CAS: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN: 2234 ADR: 3,III Merck Index: 14,2126 |