Print…
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
108730250 108732500 108730010
ACRO108730250EA 19.9 EUR
ACRO108730250 ACRO108732500 ACRO108730010
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Ponto de ebulição: 136…138 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –36 °C
Densidade: 1,35 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000627
Número CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)