Print…
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
B20278.14 B20278.22 B20278.36
B20278.14EA 33.9 EUR
B20278.14 B20278.22 B20278.36
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98%
2-Chloro-4-fluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 452-73-3 Molecular Formula: C7H6ClF Formula Weight: 144.58 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4990 Odour: Aromatic Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1931690 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000572
Fórmula: C₇H₆ClF
Ponto de ebulição: 154…156 °C
Densidade: 1,198
Ponto de Inflamação: 50 °C (122 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000572
Número CAS: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3,III