Print…
4-Fluorobenzyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 42.9 EUR
ACRO119430250 ACRO119431000
4-Fluorobenzyl chloride 98%
4-Fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClF
Peso Molecular: 144.58 g/mol
Ponto de ebulição: 181.2
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1.207 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000913
Número CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %