α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12665.14
A12665.06
A12665.22
A12665.14EA
137
EUR
A12665.14
A12665.06
A12665.22
α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
α-Chloro-3-fluorotoulene
Purity: 97%
CAS No.: 456-42-8
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Pungent
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 742265
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000904
Fórmula:
C₇H₆ClF Ponto de ebulição: 176…177 °C Densidade: 1,213 Ponto de Inflamação: 58 °C (136 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000904 Número CAS: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8,II |