Print…
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
350700050 350700250
ACRO350700050EA 87 EUR
ACRO350700050 ACRO350700250
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
(4-Chlorophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₉ClO
Ponto de ebulição: 132 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,151 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045214
Número CAS: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %