α,4-Dichlorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
A14696.0B
A14696.0I
A14696.14
A14696.30
A14696.0BEA
161
EUR
A14696.0B
A14696.0I
A14696.14
A14696.30
α,4-Dichlorotoluene ≥98%
α,4-Dichlorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 104-83-6
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5575
Odour: Pungent
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 471558
UN No.: 3427
MDL No.: MFCD00000914
Fórmula:
C₇H₆Cl₂ Peso Molecular: 161.03 g/mol Ponto de ebulição: 220…221 °C Ponto de Fusão: 26…30 °C Densidade: 1.275 Ponto de Inflamação: 107 °C (225 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000914 Número CAS: 104-83-6 EINECS: 203-242-7 UN: 3427 ADR: 6.1 III |