Print…
α,4-Dichlorotoluene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 30.4 EUR
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlorotoluene 99+%
α,4-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 221 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000914
Número CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride