α,2-Dichlorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 611-19-8
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Pungent
Melting Point: -13°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 471700
UN No.: 2235
MDL No.: MFCD00000893
Fórmula:
C₇H₆Cl₂ Ponto de ebulição: 213…214 °C Ponto de Fusão: –13 °C Densidade: 1,272 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000893 Número CAS: 611-19-8 EINECS: 210-258-8 UN: 2235 ADR: 6.1,III |