Print…
α,2-Dichlorotoluene 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
186530010 186532500
ACRO186530010EA 64.3 EUR
ACRO186530010 ACRO186532500
α,2-Dichlorotoluene 98+%
α,2-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –13 °C
Densidade: 1,27 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000893
Número CAS: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %