Print…
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
279050250 279051000 279055000
ACRO279050250EA 30.8 EUR
ACRO279050250 ACRO279051000 ACRO279055000
α,3,4-Trichlorotoluene 98+%
α,3,4-Trichlorotoluene
Fórmula: C₇H₅Cl₃
Peso Molecular: 195.47 g/mol
Ponto de ebulição: 122…124 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 1.41 g/cm³
Ponto de Inflamação: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000906
Número CAS: 102-47-6
EINECS: 203-033-0
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5756 to 1.5776 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %