α,2,5-Trichlorotoluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,5-Dichlorobenzyl chloride, 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-2,5-dichlorobenzene
L07506.06
L07506.14
L07506.06EA
94.1
EUR
L07506.06
L07506.14
α,2,5-Trichlorotoluene ≥97%
α,2,5-Trichlorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 2745-49-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Refractive Index: 1.5755
Odour: Pungent
Boiling Point: 121-124°/14mm
Beilstein Reference: 637802
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00035818
Fórmula:
C₇H₅Cl₃ Peso Molecular: 195.47 g/mol Ponto de ebulição: 121…124 °C (14 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00035818 Número CAS: 2745-49-5 EINECS: 220-382-4 UN: 3265 ADR: 8 II |