α,2,4-Trichlorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
A11435.18
A11435.0B
A11435.36
A11435.18EA
39.8
EUR
A11435.18
A11435.0B
A11435.36
α,2,4-Trichlorotoluene ≥98%
α,2,4-Trichlorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 94-99-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 190°(374°F)
Refractive Index: 1.5760
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 387220
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000895
Fórmula:
C₇H₅Cl₃ Peso Molecular: 195.47 g/mol Ponto de ebulição: 248 °C Ponto de Fusão: –3 °C Densidade: 1.408 Ponto de Inflamação: 190 °C (374 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000895 Número CAS: 94-99-5 EINECS: 202-381-0 UN: 3265 ADR: 8 II |