2,6-Dichlorotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,3-Dichloro-2-methylbenzene
B24463.14
B24463.22
B24463.36
B24463.14EA
29.7
EUR
B24463.14
B24463.22
B24463.36
2,6-Dichlorotoluene ≥99%
2,6-Dichlorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 118-69-4
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 2°
Boiling Point: 196-203°
Beilstein Reference: 1907194
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000576
Fórmula:
C₇H₆Cl₂ Ponto de ebulição: 196…203 °C Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 1,254 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000576 Número CAS: 118-69-4 EINECS: 204-269-7 UN: 3082 ADR: 9,III |