Print…
2,6-Dichlorotoluene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 59.6 EUR
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlorotoluene 99+%
2,6-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 196…203 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,25 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000576
Número CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %