3,4-Diclorotolueno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
A10763.0B
A10763.30
A10763.0BEA
132
EUR
A10763.0B
A10763.30
3,4-Diclorotolueno ≥98%
3,4-Diclorotolueno
Purity: 98%
CAS No.: 95-75-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: ca -15°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1931687
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000556
Fórmula:
C₇H₆Cl₂ Ponto de ebulição: 200…202 °C Ponto de Fusão: ∼–15 °C Densidade: 1,251 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000556 Número CAS: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN: 3082 ADR: 9,III |