Print…
α-Metilestireno estabilizada para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Fenilpropeno
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06086.0100 8.06086.1000
8.06086.0100EA 29.5 EUR
8.06086.0100 8.06086.1000
α-Metilestireno estabilizada para síntese
α-Metilestireno
Fórmula: C₉H₁₀
Ponto de ebulição: 165,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008859
Número CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility 167 g/l (48 °C)
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 105 - 108 °C
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 9.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C