Cloreto de benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01809.0100
8.01809.1000
8.01809.2500
8.01809.9050
8.01809.0100EA
23.1
EUR
8.01809.0100
8.01809.1000
8.01809.2500
8.01809.9050
Cloreto de benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de benzilo
Fórmula:
(C₆H₅)CH₂Cl Ponto de ebulição: 179,3 °C (1013 hPa) Densidade: 1,103 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 52 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000889 Número CAS: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 UN: 1738 ADR: 6.1 (8),II Merck Index: 13,01131 |
Solubility | 460 mg/l (30 °C) |
Melting Point | -41.2 °C |
Molar Mass | 126.58 g/mol |
Boiling Point | 179.3 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 67 °C |
Refractive Index | 1.5415 |
Explosion Limit | 1.1 - 14 %(V) |
Density | 1.10 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 585 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |