1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L04891.09
L04891.22
L04891.36
L04891.09EA
26.8
EUR
L04891.09
L04891.22
L04891.36
1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
1-Chloro-2-phenylethane
Purity: 99%
CAS No.: 622-24-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: -60°
Boiling Point: 82-84°/16mm
Beilstein Reference: 385969
MDL No.: MFCD00000977
Fórmula:
ClCH₂CH₂C₆H₅ Ponto de ebulição: 82…84 °C (16 mmHg) Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 1,070 Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000977 Número CAS: 622-24-2 EINECS: 210-725-6 |