Print…
Acetato de etila 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Acetic acid ethyl ester
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
84532.550EA 2796 EUR
84532.550 84532.460 84532.950
Acetato de etila 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC_prep
Acetato de etilo
Fórmula: CH₃COOC₂H₅
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 77.1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –83 °C
Densidade: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009171
Número CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.02 %