Ácido 3-Hidroxi-p-toluico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
B21501.03
B21501.06
B21501.14
B21501.03EA
18.1
EUR
B21501.03
B21501.06
B21501.14
Ácido 3-Hidroxi-p-toluico ≥98%
Ácido 3-Hidroxi-p-toluico
Purity: 98%
CAS No.: 586-30-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 207-212°
Beilstein Reference: 1936497
MDL No.: MFCD00002511
Fórmula:
C₈H₈O₃ Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 207…212 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002511 Número CAS: 586-30-1 EINECS: 209-571-2 |