Print…
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
B20040.06 B20040.14
B20040.06EA 48.2 EUR
B20040.06 B20040.14
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico ≥98%
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico
Purity: 98% CAS No.: 89-56-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00002461
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 151…154 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002461
Número CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650