Print…
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100 163860500
ACRO163860100EA 55.2 EUR
ACRO163860100 ACRO163860500
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico 98%
Ácido 6-Hidroxi-m-toluico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 151…155 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002461
Número CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %