Ácido 2-Hidroxi-p-toluico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
L03367.14
L03367.22
L03367.14EA
46
EUR
L03367.14
L03367.22
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico ≥99%
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico
Purity: 99%
CAS No.: 50-85-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 2208140
Merck Reference: 14,2580
MDL No.: MFCD00002454
Fórmula:
C₈H₈O₃ Ponto de Fusão: 176…180 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002454 Número CAS: 50-85-1 EINECS: 200-068-3 Merck Index: 14,2580 |