Print…
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Homosalicyclic acid, m-Cresotic acid, 4-Methylsalicylic acid
223540250 223541000
ACRO223540250EA 42.4 EUR
ACRO223540250 ACRO223541000
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico 98%
Ácido 2-Hidroxi-p-toluico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 175…179 °C
Número MDL : MFCD00002454
Número CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3
Encomendar
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %