Print…
Ácido 2-Hidroxi-m-toluico 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
L15825.14 L15825.22
L15825.14EA 20.3 EUR
L15825.14 L15825.22
Ácido 2-Hidroxi-m-toluico 99
Ácido 2-Hidroxi-m-toluico
Purity: 99% CAS No.: 83-40-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 163-167° Beilstein Reference: 2086811 Merck Reference: 14,2581 MDL No.: MFCD00002448
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 293
Ponto de Fusão: 163…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002448
Número CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609