Print…
3-Nitro-p-toluic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
A11650.22 A11650.36
A11650.22EA 67.7 EUR
A11650.22 A11650.36
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Purity: 99% CAS No.: 96-98-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 188-190° Beilstein Reference: 1874411
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007174
Número CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3