Print…
3-Nitro-p-toluic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 23.3 EUR
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 187…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007174
Número CAS: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %