Print…
Ácido 6-Nitro-m-toluico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid
L06594.06 L06594.14
L06594.06EA 56.9 EUR
L06594.06 L06594.14
Ácido 6-Nitro-m-toluico ≥98%
Ácido 6-Nitro-m-toluico
Purity: 98+% CAS No.: 3113-72-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 1959031
Fórmula: C₈H₇NO₄
Peso Molecular: 181.15 g/mol
Ponto de ebulição: 364
Ponto de Fusão: 133…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007368
Número CAS: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5