Print…
Ácido 4-Nitro-m-toluico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
A15523.22 A15523.36
A15523.22EA 68 EUR
A15523.22 A15523.36
Ácido 4-Nitro-m-toluico ≥99%
Ácido 4-Nitro-m-toluico
Purity: 99% CAS No.: 3113-71-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1959154
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007168
Número CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4