Print…
Ácido 4-Nitro-m-toluico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
127281000 127285000
ACRO127281000EA 34.1 EUR
ACRO127281000 ACRO127285000
Ácido 4-Nitro-m-toluico 99%
Ácido 4-Nitro-m-toluico
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 216…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007168
Número CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 219 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %