Print…
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25682.14 B25682.22
B25682.14EA 28.1 EUR
B25682.14 B25682.22
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5437-38-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 219-223° MDL No.: MFCD00007180
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 219…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007180
Número CAS: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9