Print…
Ácido 6-Nitro-o-toluico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
L06563.06 L06563.14
L06563.06EA 83.2 EUR
L06563.06 L06563.14
Ácido 6-Nitro-o-toluico ≥98%
Ácido 6-Nitro-o-toluico
Purity: 98% CAS No.: 13506-76-8 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 153-156° Beilstein Reference: 2050804
Fórmula: C₈H₇NO₄
Peso Molecular: 181.15 g/mol
Ponto de ebulição: 353
Ponto de Fusão: 153…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007267
Número CAS: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3