Print…
Ácido 5-Nitro-o-toluico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
L11862.06 L11862.14
L11862.06EA 104 EUR
L11862.06 L11862.14
Ácido 5-Nitro-o-toluico ≥98%
Ácido 5-Nitro-o-toluico
Purity: 98+% CAS No.: 1975-52-6 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 176-181° Beilstein Reference: 2451300
Fórmula: C₈H₇NO₄
Peso Molecular: 181.15 g/mol
Ponto de Fusão: 176…181 °C
Densidade: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007371
Número CAS: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0